Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
- Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
- El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
- El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
- Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E934 |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivos de tejidos |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Graduaciones negativas | 0,3 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Estilo de punta | Estándar |
| Mostrar más |