Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas de plástico desechables de punta estándar en multipaquetes Wheaton™
Código de producto. 16438965 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Verde
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Color Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
16438965 5 ml Azul 0,1 ml 2 ml paquete de 500
16488955 1 ml Amarillo 0,1 ml 0,3 ml paquete de 1000
16418965 25 ml Verde 0,2 ml 10 ml paquete de 200
16478955 10 ml Naranja 0,1 ml 3 ml paquete de 500
16408965 2 ml Blanco 0,01 mL 0,3 ml paquete de 500
16498955 1 ml Amarillo 0,01 mL 0,3 ml paquete de 1000
16428965 50 ml Morado 0,5 ml 10 ml paquete de 100
7 options
Código de producto. 16438965
Marca: DWK Life Sciences 568005110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para cultivos de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 2 ml
Cantidad 500/caja
Estilo de punta Estándar
Tipo de empaquetado Bolsa de 25
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables