Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Código de producto. 16458965 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
16458965 1 ml 0,1 ml 0,3 ml paquete de 1000
16468965 1 ml 0,01 mL 0,3 ml paquete de 1000
16448965 10 ml 0,1 ml 3 ml paquete de 200
16488965 25 ml 0,2 ml 10 ml paquete de 200
16408975 5 ml 0,1 ml 2 ml paquete de 200
16498965 50 ml 0,5 ml 10 ml paquete de 100
16478965 2 ml 0,01 mL 0,3 ml paquete de 500
7 options
Código de producto. 16458965
Marca: DWK Life Sciences 569001110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para cultivos de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 0,3 ml
Cantidad 200/paquete, 1000/caja
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo de empaquetado En envase individual
Color Rojo
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables