Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga: capacidad de 5 ml
Vidrio de borosilicato
261.00€ - 272.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 5 ml |
Desechables | Sí |
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11853093
|
DWK Life Sciences
73790-5 |
Tapón a presión (no incluido) |
261.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11863113
|
DWK Life Sciences
73785-5 |
Tapón de rosca (no incluido) |
272.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Vidrio de borosilicato
- Capacidad: 5 ml
- DE × L: 13 x 110 mm
Especificaciones
USP, ASTM E 438 | |
Sí | |
Cónicos | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |
5 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
110 mm | |
13 mm | |
2980 x g |