Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga: capacidad de 5 ml
Descripción
Vidrio de borosilicato
- Capacidad: 5 ml
- D.E. x L: 13 x 110 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de rosca | 13-415 |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (no incluido) |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Mostrar más |