Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico Kimble™ para centrífuga, 50 ml, de rosca
Código de producto. 11862933
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
72 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11862933 50 mL 72 PCS
1 options
Código de producto. 11862933 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7378550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga de rosca desechables con forma de bala resisten una centrifugación de hasta 2980 RCF. Los tapones no se suministran (para ver los tapones consulte n.º de cat. 73800 y 73802).
  • Los tubos están envasados al vacío en plástico en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de rosca 24-400
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 137 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g