Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico KIMAX™ Kimble™ para centrífuga: 2 ml de capacidad
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Desechables
- Con fondo cónico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Desechables | No |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 66 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| RCF máx. | 2980 x g |