Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga KIMAX™: capacidad de 15 ml
Código de producto. 11888452
Click to view available options
Desechables:
No
Graduaciones:
0,1 ml
Rojo permanente, 0,1 ml
Longitud (métrico):
118 mm
126 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
125 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11888452
Marca: DWK Life Sciences 4560015_OLD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Material de revestimiento PTFE
Tamaño de rosca 15-415
Tolerancia De 0 a 0,2 ml en ± 0,05 ml, de > 0,2 a 1 ml en ± 0,1 ml, de > 1 a 3 ml en ± 0,15 ml, > 3 ml en ± 0,2 ml
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 130 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Writing Area Punto de marca
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g