Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga KIMAX™: capacidad de 15 ml
Código de producto. 11828542
Change view
Click to view available options
Desechables:
No
Longitud (métrico):
118 mm
126 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
125 PCS
paquete de 12
Graduaciones:
0,1 ml
Rojo permanente, 0,1 ml
Código de producto. Desechables Longitud (métrico) unitSize Graduaciones
11828542 No 118 mm paquete de 12 -
11850084 No 118 mm 12 PCS 0,1 ml
11825801 No 118 mm 12 PCS Rojo permanente, 0,1 ml
11888452 No 130 mm paquete de 12 0,1 ml
11845115 126 mm 125 PCS -
5 options
Código de producto. 11828542
Marca: DWK Life Sciences 4516015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
Resisten la centrifugación hasta 2980 RCF
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 118 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Sin tapón
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated No
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g