Learn More
DWK Life Sciences Tubos de cono corto para centrifugación de aceite KIMAX™ Kimble™ de 100 ml de 152 mm (6 pulgadas)
Código de producto. 11878462
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11878462 100 mL 12 PCS
1 options
Código de producto. 11878462 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4516515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo KIMAX™ diseñado para uso de campo en pruebas de petróleo. Tubos para centrífuga con cono corto de 6 pulgadas.
  • Calibradas para contener
  • La parte superior está mecanizada para aceptar tapón a presión 28150R-6
  • Todas las escalas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
  • Graduaciones diferentes que 45240
  • Capacidad de 100 ml
  • Máx. RCF 800
  • Diámetro externo de tubo de 45 mm, longitud de 165 mm
  • Paquete de estante de 6, caja de 12
  • 45241LF-100 incluye nuestra exclusiva tecnología Lazer-Fused™ para un marcado preciso y duradero y una extraordinaria precisión volumétrica. Para obtener más información sobre nuestros tubos Lazer-Fused™, haga clic aquí.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438, D4007
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Para la determinación de residuos en gases de petróleo licuado (LP)
Tolerancia De 0 a 0,1 ml en ± 0,02 ml, de > 0,1 a 0,3 ml en ± 0,03 ml, de > 0,3 a 0,5 ml en ± 0,05 ml, de > 0,5 a 1 ml en ± 0,075 ml, de > 1 a 1,5 ml en ± 0,1 ml, de > 1,5 a 2 ml en ± 0,2 ml, de > 2 a 3 ml en ± 0,3 ml, de > 3 a 5 ml en ± 0,5 ml, de > 5 a 10 ml en ± 0,75 ml y de > 10 a 25 ml en ± 1 ml
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 165 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 45 mm
Graduaciones De 0 a 0,5 ml en incrementos de 0,05 ml, de 0,5 a 2 ml en incrementos de 0,1 ml, de 2 a 3 ml en incrementos de 0,2 ml, de 3 a 5 ml en incrementos de 0,5 ml, de 5 a 10 ml en incrementos de 1 ml, de 10 a 25 ml en incrementos de 5 ml, y a 50 ml, 100 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 800 x g