Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Altura (métrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Cantidad:
144/caja
200/caja
288/caja
72/caja
Tamaño de la unidad:
144 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
Descripción
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
| Mostrar más |