Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Código de producto. 11892963
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Altura (métrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Cantidad:
144/caja
200/caja
288/caja
72/caja
Tamaño de la unidad:
144 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. 11892963
Marca: DWK Life Sciences 60811D11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Altura (métrico) 45 mm
Cantidad 144/caja