Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Código de producto. 11822953
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Altura (métrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Cantidad:
144/caja
200/caja
288/caja
72/caja
Tamaño de la unidad:
144 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Cantidad unitSize
11822953 20 ml 28 mm 57 mm 72/caja paquete de 72
11812953 40 ml 28 mm 95 mm 72/caja 72 PCS
11842973 24 ml 23 mm 85 mm 144/caja paquete de 144
11802983 4 ml 17 mm 38 mm 200/caja paquete de 200
11802973 8 ml 17 mm 60 mm 144/caja 144 PCS
11832973 16 mL 21 mm 70 mm 144/caja paquete de 144
11823023 2 ml 12 mm 35 mm 288/caja paquete de 288
11892973 2 ml 15 mm 28 mm 200/caja paquete de 200
11812983 6 ml 19 mm 40 mm 200/caja paquete de 200
11812973 12 ml 19 mm 65 mm 144/caja 144 PCS
11892963 4 ml 15 mm 45 mm 144/caja 144 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11822953 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60811D5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 5,4 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Cantidad 72/caja
Altura (métrico) 57 mm