Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Código de producto. 11812983
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Altura (métrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Cantidad:
144/caja
200/caja
288/caja
72/caja
Tamaño de la unidad:
144 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Cantidad unitSize
11812983 6 ml 19 mm 40 mm 200/caja paquete de 200
11812953 40 ml 28 mm 95 mm 72/caja 72 PCS
11842973 24 ml 23 mm 85 mm 144/caja paquete de 144
11802983 4 ml 17 mm 38 mm 200/caja paquete de 200
11802973 8 ml 17 mm 60 mm 144/caja 144 PCS
11832973 16 mL 21 mm 70 mm 144/caja paquete de 144
11823023 2 ml 12 mm 35 mm 288/caja paquete de 288
11892973 2 ml 15 mm 28 mm 200/caja paquete de 200
11822953 20 ml 28 mm 57 mm 72/caja paquete de 72
11812973 12 ml 19 mm 65 mm 144/caja 144 PCS
11892963 4 ml 15 mm 45 mm 144/caja 144 PCS
11 options
Código de producto. 11812983
Marca: DWK Life Sciences 60811D1940
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Pequeñas cantidades de cajas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
  • Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación A
Material (revestimiento) Caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 6 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Cantidad 200/caja
Altura (métrico) 40 mm