Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados Kimble™
Description
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Specifications
Specifications
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 10,82 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior cerrada) |
| Show More |