Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con revestimientos de PTFE blanco unido Kimble™
Descripción
- Fabricados con materias primas de la mayor calidad
- Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
- Los tapones y septum ya acoplados minimizan la contaminación por manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |