Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de HPLC Kontes™ Ultra-Ware™
Description
- Fabricadas con vidrio de borosilicato de Tipo I, Clase A con revestimiento de seguridad externo de plástico
- El revestimiento de seguridad cuenta con un agente bloqueador de los rayos UV que bloquea la transmitancia de la luz hasta 385 nm, lo que evita la fotodegradación de disolventes fotosensibles
- Rosca: GL45-4
- Temperatura máxima: 120 °C
- Disponibles con fondos planos o cónicos; los depósitos de fondo cónico ofrecen prácticamente la fase móvil completa sin tener que inclinar el depósito y así evitar el riesgo de derramar disolvente
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A |
| Recubrimiento | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,11 in, 130mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Depósito para HPLC Ultra-Ware |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida |
| Altura (imperial) | 10,82 in |
| Altura (métrico) | 275 mm |
| Incluye | Rosca GL45-4 |
| Show More |