Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de HPLC Kontes™ Ultra-Ware™
Código de producto. 12851541
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Forma del fondo:
Cónicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo unitSize
12851541 1000 ml Cónicos cada uno
15154099 5000 mL Cónicos cada uno
12861541 2000 mL Cónicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12851541 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9539011002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato de Tipo I, Clase A con revestimiento de seguridad externo de plástico
  • El revestimiento de seguridad cuenta con un agente bloqueador de los rayos UV que bloquea la transmitancia de la luz hasta 385 nm, lo que evita la fotodegradación de disolventes fotosensibles
  • Rosca: GL45-4
  • Temperatura máxima: 120 °C
  • Disponibles con fondos planos o cónicos; los depósitos de fondo cónico ofrecen prácticamente la fase móvil completa sin tener que inclinar el depósito y así evitar el riesgo de derramar disolvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A
Recubrimiento PVC
Diámetro exterior (imperial) 5,11 in, 130mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Depósito para HPLC Ultra-Ware
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida
Altura (imperial) 10,82 in
Altura (métrico) 275 mm
Incluye Rosca GL45-4
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Forma del fondo Cónicos