Learn More
DWK Life Sciences Tubo de repuesto Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Descripción
Una gama de tubos de repuesto para trituradoras de tejido Dounce, de 2 a 100 ml.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Caja de 1 unidades |
| Capacidad (imperial) | 1,35 oz |
| Capacidad (métrico) | 40mL |
| Tipo de producto | Tubo para trituradora de tejido |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido de vidrio Dounce |
| Capacidad | 40 ml |