Learn More
DWK Life Sciences Pipeta Pasteur estéril y desechable Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Longitud (métrico):
14,6 cm
22,86 cm
Tipo:
Pipeta Pasteur con tapón de algodón
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
SteriPettes son pipetas Pasteur estériles y desechables.
- Radiación gamma para garantizar la esterilidad
- Cómoda configuración de paquetes múltiples de 250 piezas
- 10 paquetes de tipo desplegable de 25 cada uno
- Disponible en longitudes de 13-2 cm (5-3/4 pulg.) y 23 cm (9 pulg.)
- Parte superior con estrechamiento para tapón de algodón
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E732-80, USP tipo III |
| Diámetro interior (imperial) | Abertura de punta: 0,043 in |
| Diámetro interior (métrico) | Abertura de punta: 0,11 cm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procedimientos IVF |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Estilo de parte superior | Estrecho |
| Volumen (imperial) | 0,067 oz |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Mostrar más |