Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 mL
Volumen (imperial):
0,27 oz
Altura (imperial):
2,48 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Compuesto por vidrio de borosilicato KIMAX KG-33
- La parte superior del vial dispone de un acabado de rosca
- El cierre incluido tiene la parte superior sólida
- La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido
- El fondo plano facilita la capacidad de autoestabilidad
Compliance
Vidrio ASTM tipo 1, clase A y USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,66 in, 17 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 8 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Combine un bajo coeficiente de expansión con una resistencia química muy alta |
| Altura (imperial) | 2,48 in |
| Incluye | Tapón fenólico negro y polietileno en forma de cono |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,27 oz |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |