Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Con tapón de llave de paso de PTFE
- El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
- Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
- El tapón de PTFE controla el caudal
- No se incluye el embalaje
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Separación analítica |
| Cantidad | Caja de 1 unidades |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| Tipo | Columna de cromatografía plana |
| Capacidad de columna | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio |
| Material de soporte | Lana de vidrio |
| Incluye | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre |