Learn More
DWK Life Sciences Capilares de marcado para TLC Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Código de producto. p-3208057
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5, 1, 2, 5 y 10 μl
100 μl
20 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13005813 5 μl paquete de 100
13025813 20 μl paquete de 100
13065813 100 μl paquete de 100
13075813 0,5, 1, 2, 5 y 10 μl paquete de 500
4 options
Código de producto. 13005813
Marca: DWK Life Sciences 7645000005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el marcado de placas de TLC preadsorbentes
Tubos capilares de vidrio con calibre de precisión, cortados según longitudes predeterminadas, de modo que cada tubo capilar contenga un volumen conocido de líquido cuando se cargue.
  • La acción capilar aspira el líquido en el tubo
  • Dispense líquido apretando la perilla
  • No se requieren habilidades especiales ni formación
  • Resultados inmediatos y profesionales
  • Se suministran en paquetes que contienen un conjunto de perilla y un vial dispensador con 100 micropipetas
  • Tolerancia volumétrica: ±1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438
Diámetro interior (imperial) 0,0174 in
Diámetro exterior (imperial) 0,0355 in
Diámetro interior (métrico) 0,4419 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,9017 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador
Longitud (imperial) 1,25 in
Tipo de empaquetado Caja de 100 tubos de vidrio
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud (métrico) 32 mm
Tipo Capilar de marcado para TLC Microcaps™
Desechables