Learn More
DWK Life Sciences Frasco con depósito de boca estrecha con parte superior mecanizada Kimble™ Kontes™ KIMAX™, de vidrio borosilicatado, con salida para manguera inferior
Descripción
- Revestimiento de plástico KimCote™ para aumentar la seguridad en caso de rotura
- Con zona de rotulación en esmalte blanco
- Tapón de caucho utilizado para taponar parte superior mecanizada de boca estrecha
- El vidrio cumple las especificaciones de ASTM™ E 438, Tipo I, Clase A
- Los tamaños de 250 a 500 ml aceptan tubos flexibles de 5/16 pulg de diámetro interno
- Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos de 3/8 pulg de diámetro interno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20000 ml |
| Capacidad (imperial) | 676,28 oz |
| Diámetro (imperial) | 11.41 pulg |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 2.28 pulg |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para almacenar y descargar líquidos a través de un manguito de salida inferior |
| Incluye | Salida de manguera inferior |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Número de tapón | 12 |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |