Learn More
DWK Life Sciences Frasco con depósito de boca estrecha con parte superior mecanizada Kimble™ Kontes™ KIMAX™, de vidrio borosilicatado, con salida para manguera inferior
Código de producto. 11717969
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
10000 ml
2000 ml
20000 ml
25 ml
500 ml
5000 ml
Número de tapón:
2
4
6
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de tapón unitSize
11717969 25 ml 2 paquete de 6
11727969 500 ml 4 paquete de 6
11737969 1000 ml 6 paquete de 4
11757969 5000 ml 10 cada uno
11747969 2000 ml 6 paquete de 4
11767969 10000 ml 12 cada uno
11777969 20000 ml 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11717969 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor KC14607250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Capacidad (métrico): 1000 ml
  • Revestimiento de plástico KimCote™ para aumentar la seguridad en caso de rotura
  • Con zona de rotulación en esmalte blanco
  • Tapón de caucho utilizado para taponar parte superior mecanizada de boca estrecha
  • El vidrio cumple las especificaciones de ASTM™ E 438, Tipo I, Clase A
  • Los tamaños de 250 a 500 ml aceptan tubos flexibles de 5/16 pulg de diámetro interno
  • Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos de 3/8 pulg de diámetro interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Diámetro (imperial) 2,83 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,71 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para almacenar y descargar líquidos a través de un manguito de salida inferior
Incluye Salida de manguera inferior
Material Vidrio de borosilicato
Número de tapón 2
Boca Estrecha
Altura (métrico) 132 mm
Tipo de producto Frasco de depósito
Altura (imperial) 5.19 pulg
Diámetro (métrico) 72 mm
Diámetro interior del tubo (imperial) 0.31 pulg
Diámetro interior del tubo (métrico) 7.92 mm