Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de alta resistencia Kontes™ KIMAX™ KimCote™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4000 ml
9000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Revestimiento de plástico KimCote™ para aumentar la seguridad en caso de rotura
- Esterilizables en autoclave
- Ultratransparente y muy duradero
- Resistente a numerosos productos químicos habituales de laboratorio
- La textura exclusiva proporciona una manipulación antideslizante, en húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 135.2 oz, 4000 ml |
| Capacidad (métrico) | 4000 ml |
| Capacidad (imperial) | 135.2 oz |
| Color | Clear |
| Diámetro (imperial) | 6.57 pulg |
| Material | De cristal |
| Altura (métrico) | 310 mm |
| Altura (imperial) | 12.2 pulg |
| Material del cierre | Caucho |
| Tamaño del tapón | N.º 8 |
| Mostrar más |