Learn More
DWK Life Sciences Sistemas de tapón Ultra-Ware de 3 orificios económicos de HPLC Kimble™ Kontes™
Código de producto. 11823173
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11823173 1 l 1 PCS
11833173 5 l cada uno
2 options
Código de producto. 11823173
Marca: DWK Life Sciences 9539301002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con revestimiento de plástico que bloquea prácticamente toda la luz UV hasta 385 nm, lo que evita la fotodegradación de fases móviles sensibles a la luz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de Tipo I, Clase A con revestimiento de seguridad de plástico
  • El cuerpo del tapón está fabricado con PTFE
  • Se suministra con junta tórica de TFE/propileno y cuello de rosca de polipropileno
  • Las roscas de conexión en la parte superior del tapón utilizan conectores sin brida 1/4-28
  • Dos puertos con orificios pasantes de 1/8 pulg y un tercer puerto con orificio pasante de 1/16 pulg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Descripción Sistema de tapón con orificio económico con depósito de 1 litros
Incluye Junta tórica de TFE/propileno y cuello de rosca de polipropileno, depósito de 1 l
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.º por caja 1 cajas
Para utilizar con (equipo) Frasco