Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de globo de gas con tapón de vidrio Kimble™ Kontes™
Descripción
Adaptador de globo de gas con tapón de vidrio Kimble-Chase Kontes™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento protector en recipientes articulados |
| Se adapta al D.I. de tubos (imperial) | 0,25 in |
| Se adapta al D.I. de tubos (métrico) | 6,35mm |
| Altura (imperial) | 5,98 in |
| Altura (métrico) | 152mm |
| Incluye | Conexión de manguera 1, globo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador de entrada |
| N.º de junta cónica estándar | 24/40 |
| Mostrar más |