Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de flujo para columnas económicas FlexColumn Kontes™ Kimble™.
Descripción
Incluye
- Cánula de eluyente de PTFE
- De poliacetal
- Cierres de junta tórica Viton™
- Un soporte de lecho de repuesto de 20 μm hehco de polietileno
Información de órdenes
Se pueden solicitar soportes de lecho adicionales en paquetes de 10 (consulte K420415-1001, -1501, -2501).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de adaptadores de control |
| Para utilizar con (aplicación) | Concentración y gradientes de pH, separación por flujo inverso y flujo por gravedad |
| Incluye | DE de 0,062 pulgadas Tubo de PTFE y FEP,junta tórica de FKM Viton™, soporte de lecho de HDPE con 20 um de porosidad |
| Para utilizar con | 10 mm de DI FlexColumn |
| Longitud global (métrico) | 140 mm |
| Material | Poliacetal, HDPE |