Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™ matraces con brazo lateral, conexión de manguera n.° 2
Código de producto. p-4904460
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
1000 mL
4000 mL
Junta cónica estándar:
5
8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11898492
Marca: DWK Life Sciences 9537100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz de vidrio de borosilicato con brazo lateral, conexión de manguera n.° 2.
Conjuntos de filtración Kimble Kontes de DWK Life Sciences: matraces con brazo lateral, conexión de manguera n.º 2, tipos de conectores: conexión de manguera n.º 2, vidrio de borosilicato, descripción: matraz de filtración
Información de órdenes
No incluye tapón de caucho ni manguera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Conexión de manguera n.° 2
Tipo de producto Matraz de filtración
Junta cónica estándar 5
Cantidad 1/caja