Learn More
DWK Life Sciences Equipo del conjunto de microfiltración Kimble™
Descripción
- Conjunto para microfiltración 1 000 ml
- Embudo, 4 000 ml
- Matraz, vidrio de borosilicato, 47 mm
- Soporte de vidrio y junta esmerilada de 90 mm
- Pinza de aluminio anodizado y matraz de filtración
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de microfiltración Ultra-Ware 47 mm |
| Material | Vidrio fritado |
| Tipo | Soporte de vidrio |
| Longitud (métrico) | 47 mm |