Learn More
DWK Life Sciences Componentes de respuesto para el colector de extracción Kontes™ Kimble™
Código de producto. p-71524
Change view
Click to view available options
Tipo:
Junta de PTFE
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
11803143 Junta de PTFE 25 PCS
1 options
Código de producto. 11803143
Marca: DWK Life Sciences 9538110000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For extraction manifold.
  • Para usar con juegos de colectores SPE Kontes (971000-1047, -3047 o -6047)
  • El instrumental de vidrio y los colectores SPE Kontes están especialmente diseñados para funcionar como sistemas de soporte para discos de extracción en fase sólida de 47 mm y 90 mm de diámetro y ofrecer el mayor nivel posible de recuperaciones de analitos extraídos de muestras de agua potable, aguas superficiales y aguas residuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colector de extracción en fase sólida
Tipo Junta de PTFE
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño del filtro (imperial) 1,85 in
Tamaño del filtro (métrico) 4,7 cm
Longitud (métrico) 47 mm