Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Dounce
Código de producto. p-155681
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3,3 oz, 100 ml
40 ml
7 ml
Holgura (imperial):
0,0005/0,0025 pulg
0,0005/0,0055 pulg
0,0008/0,0022 pulg
0,001/0,003 pulg
Longitud (imperial):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad Holgura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
13495469 2 ml 0,0005/0,0025 pulg 2,3 in cada uno
11893133 3,3 oz, 100 ml 0,0005/0,0055 pulg 9,1 in cada uno
10145564 0,5 oz., 15 ml 0,001/0,003 pulg 6,1 in 1 PCS
10749155 7 ml 0,0008/0,0022 pulg 4,9 in cada uno
11868512 40 ml 0,001/0,003 pulg 8,4 in 1 PCS
10506645 0,5 ml 0,0005/0,0025 pulg 1,4 in 1 PCS
13406419 1 ml 0,0005/0,0025 pulg 3,4 in 1 PCS
7 options
Código de producto. 13495469
Marca: DWK Life Sciences 8853000002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Construcción completa de vidrio
Información de órdenes
Los artículos se venden uno por caja. Se suministra con dos manos de mortero: grande (para la reducción de muestras inicial) y pequeña (para formar el homogeneizado final)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Holgura (imperial) 0,0005/0,0025 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,07 y 0,127mm
Capacidad (imperial) 0,06 oz
Capacidad (métrico) 2mL
Material Vidrio
Tipo de producto Triturador de tejido Dounce
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Longitud (imperial) 2,3 in
Incluye Una por caja.
Longitud (métrico) 60mm
Capacidad 2 ml