Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Dounce
Código de producto. 11868512
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3,3 oz, 100 ml
40 ml
7 ml
Holgura (imperial):
0,0005/0,0025 pulg
0,0005/0,0055 pulg
0,0008/0,0022 pulg
0,001/0,003 pulg
Longitud (imperial):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Unit Size:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad Holgura (imperial) Longitud (imperial) unitSize
11868512 40 ml 0,001/0,003 pulg 8,4 in 1 PCS
13495469 2 ml 0,0005/0,0025 pulg 2,3 in cada uno
11893133 3,3 oz, 100 ml 0,0005/0,0055 pulg 9,1 in cada uno
10145564 0,5 oz., 15 ml 0,001/0,003 pulg 6,1 in 1 PCS
10749155 7 ml 0,0008/0,0022 pulg 4,9 in cada uno
10506645 0,5 ml 0,0005/0,0025 pulg 1,4 in 1 PCS
13406419 1 ml 0,0005/0,0025 pulg 3,4 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11868512 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 8853000040
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Construcción completa de vidrio
Order Info
Los artículos se venden uno por caja. Se suministra con dos manos de mortero: grande (para la reducción de muestras inicial) y pequeña (para formar el homogeneizado final)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Holgura (imperial) 0,001/0,003 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,07 y 0,15mm
Capacidad (imperial) 1,35 oz
Capacidad (métrico) 40mL
Material Vidrio
Tipo de producto Triturador de tejido Dounce
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Longitud (imperial) 8,4 in
Longitud (métrico) 215mm
Capacidad 40 ml