Learn More
DWK Life Sciences Mano de mortero de repuesto Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Código de producto. 12058528
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
Tipo de producto:
Mano de mortero con espacio libre pequeño
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto unitSize
12058528 15mL Mano de mortero con espacio libre pequeño 1 PCS
1 options
Código de producto. 12058528
Marca: DWK Life Sciences 8853020015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manos de mortero con espacio libre pequeño y grande para trituradoras de tejido de 15 y 40 ml.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15mL
Tipo de producto Mano de mortero con espacio libre pequeño
Para utilizar con (aplicación) Para formar el homogeneizado final
Para utilizar con (equipo) Trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Capacidad 0,5 oz., 15 ml