Learn More
DWK Life Sciences 51 viales de expansión con tapones fenólicos negros y revestimiento de caucho
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
Altura (métrico):
35 mm
45 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 576
Descripción
- Viales de muestras de vidrio de borosilicato con tapones
- Los tapones no están acoplados
Compliance
El vidrio Kimax N-51A cumple con los requisitos de ASTM de Tipo 1, Clase B.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | B |
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1 dracma |
| Material del cierre | Fenólico |
| Mostrar más |