Learn More
DWK Life Sciences Aparato Kimble™ KIMAX™ Soxhlet con condensador Allihn, unidad completa
Código de producto. p-145623
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
16,9 oz
Junta cónica estándar superior:
55/50
Altura (imperial):
28,34 in
Longitud del tubo (imperial):
1,96 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Junta cónica estándar superior Altura (imperial) Longitud del tubo (imperial) unitSize
15304407 16,9 oz 55/50 28,34 in 1,96 in cada uno
1 options
Código de producto. 15304407 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 2400550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado a partir de las especificaciones Fed. NNN-F-240
  • El conjunto completo incluye condensador Allihn de la serie 09-551-10, tubo de extracción Soxhlet de la serie 09-553 con junta cónica estándar 24/40 en la parte inferior, matraz de la serie 09-552
  • Todos los componentes están conectados mediante juntas esmeriladas intercambiables
  • Las conexiones de manguera del condensador aceptan tubos flexibles con diámetro interior de 0,31 pulg (8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dedal de papel, 43 diám. x 123 mm H
Tipo de producto Conjunto de aparato de extracción
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Incluye Condensador Allihn, tubo de extracción Soxhlet
Junta cónica estándar superior 55/50
Altura (imperial) 28,34 in
Altura (métrico) 72 cm
Longitud del tubo (imperial) 1,96 in
Longitud del tubo (métrico) 5 cm