Learn More
DWK Life Sciences Frasco de picnómetro Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 12727567
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Altura (métrico):
175mm
186mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12727567
Marca: DWK Life Sciences 15123N25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para medir y comparar las densidades o gravedades específicas de líquidos y sólidos. Este picnómetro sin mercurio relleno con alcohol se suministra con un termómetro10/18 cónico estándar con un intervalo de 14 a 38 °C en incrementos de 0,2° .
  • El termómetro se vuelve a probar para una exactitud de ±0,2 °C
  • El tapón de tubo lateral 5/12 cónico estándar tiene un pequeño orificio de ventilación cerca de la parte superior
  • El cuerpo es cónico para una estabilidad máxima
  • La capacidad se encuentra dentro del 10 % nominal mostrado en el matraz
  • Cada cuerpo de matraz está numerado para su identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Altura (métrico) 175mm
Tipo de producto Frasco de picnómetro