Learn More
DWK Life Sciences Embudo Squibb con revestimiento de plástico KIMAX™ KimCote™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Número de tapón:
850100-0022
850100-0027
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Stem length: 60mm
- Stopcock 4
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1096 |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona separación completa y elimina la necesidad de vaciar el embudo |
| Longitud del tubo (métrico) | 60mm |
| Llaves de paso | 4mm (0.15 in.) |
| Número de tapón | 850100-0022 |
| Tipo de producto | Embudo de separación Squibb |