Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Class A Volumetric Flasks with Glass Stoppers
Código de producto. p-126349
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11842923 20 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11842923
Marca: DWK Life Sciences 92812G20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Large numbers make it easy to identify volume from far away
  • Wide Mouth
  • Heavy, uniform walls provide superior strength, durability and safety
  • Large, permanent, easy-to-read markings
  • Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
  • Graduated to Class A volumetric tolerances
  • Calibrated “To Contain”
  • Capacity:10 to 250mL
  • Calibrated to meet ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 20 mL
Material Borosilicate Glass
Altura (imperial) 5,11 in
Altura (métrico) 13 cm
Tolerancia ±0.08 mL
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Tamaño del tapón 13