Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ con tapones pennyhead cónicos estándar
Descripción
Calibrated To Contain
- Los tamaños de 5 ml y superiores tienen volúmenes designados dentro de las tolerancias de la Clase A
- Los tamaños de 1 y 2 ml tienen la forma de tubos de ensayo
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de los matraces sin serializar de Clase A de la norma ASTM™ E 288
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Material del cierre | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (imperial) | 13.3 pulg |
| Altura (métrico) | 33.8 cm |
| Tolerancia | ±0.3 ml |
| Tamaño del tapón | 22 |