Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ con tapón cónico estándar pennyhead
Código de producto. p-124271
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13138305 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 13138305
Marca: DWK Life Sciences 26600500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para líquidos higroscópicos o volátiles
  • Bocas estrechas
  • Escalas graduadas
Compliance
Diseñados según los requisitos de ASTM™ E 1404 Tipo II, Clase 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Descripción Escala de capacidad
Diámetro exterior (imperial) 4,01 in
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 100 a 500 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 6.25 pulg
Altura (métrico) 15.9 cm
Mouth Style Estrecha
Tipo de tapón Pennyhead
Diámetro exterior (métrico) 102mm
Tamaño del tapón 32