Learn More
DWK Life Sciences Matraces Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ con tapones de rosca
Descripción
Includes
Tapones y anillos de vertido de color azul
Revestimiento de plástico para mayor seguridad
- Revestimiento de plástico KimCote™
- Aperturas grandes y cierres de rosca GL 45 para un fácil acceso y sellado hermético
- Se incluyen tapones azules y anillos de vertido transparentes
- Las áreas de rotulación y escalas son de esmalte cerámico blanco duradero
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | Graduaciones de escala métrica inversa |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,18 in |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Intervalo de graduación | De 10 a 250 ml |
| Altura (imperial) | 4,92 in |
| Altura (métrico) | 12,5 cm |
| Incluye | Anillos de vertido transparentes |
| Mostrar más |