Learn More
DWK Life Sciences Viales Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
Código de producto. 15318055
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
5,0 mL
10,0 ml
Color:
Transparente
Graduado:
No
Sí
Volumen (imperial):
0,03 dr.
0,08 dr.
1,35 dr.
2,75 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Color Graduado Volumen (imperial) unitSize
15318055 5,0 mL Transparente No 1,35 dr. paquete de 12
12713057 0,1 ml Transparente Sí 0,03 dr. paquete de 12
12723057 0,3 ml Transparente Sí 0,08 dr. paquete de 12
15308055 10,0 ml Transparente No 2,75 dr. paquete de 12
4 options
Código de producto. 15318055
Marca: DWK Life Sciences 607105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cavidad cónica permite la máxima recuperación de contenido con una aguja de jeringa.
  • Microvial de vidrio transparente con tapón con parte superior abierta y septo de silicona con revestimiento de PTFE
  • Fabricado con paredes de vidrio transparente con grosor adicional que aporta resistencia y ampliación de contenido
  • Sin graduar, con área de rotulación
  • El tubo dispone de un acabado de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5,0 mL
Graduado No
Modelo Cónico
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,35 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 62 mm