Learn More
DWK Life Sciences Viales Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
Descripción
- Microvial de vidrio transparente con tapón con parte superior abierta y septo de silicona con revestimiento de PTFE
- Fabricado con paredes de vidrio transparente con grosor adicional que aporta resistencia y ampliación de contenido
- Sin graduar, con área de rotulación
- El tubo dispone de un acabado de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 0,1 ml |
| Graduado | Sí |
| Modelo | Cónico |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,03 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Mostrar más |