Learn More
DWK Life Sciences Disco de difusión de muestra de columnas económico
Código de producto. 11772404
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 cm
1,5 cm
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11772404 2,5 cm 1 PCS
13476349 1 cm cada uno
11762404 1,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11772404 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204042500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
sin valor
Los discos de difusión de muestras Flex-Column™ protegen el lecho de gel de interrupciones durante la aplicación de la muestra, siempre que no se utilice un adaptador de flujo.
  • El disco de HDPE con una porosidad de 20 um tiene sellan anillo acrílico transparente está que protege la parte superior del lecho de gel cuando la muestra se aplica manualmente
  • El anillo acrílico tiene una barra transversal en la parte superior para que el disco de difusión de la muestra se pueda extraer fácilmente de la columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2,5 cm
Para utilizar con Columnas económicas Kimble-Chase