Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca sin tapones Kimble™ Clear
Código de producto. 11852983
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. 11852983
Marca: DWK Life Sciences 608121545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Altura (métrico) 45 mm
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A
Tamaño del tapón 13-425