Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca sin tapones Kimble™ Clear
Código de producto. 11832993
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón unitSize
11832993 25 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11842983 2 ml 15 mm 13-425 200 PCS
11822993 20 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11882983 6 ml 19 mm 15-425 paquete de 200
11842993 40 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11862983 4 ml 17 mm 15-425 paquete de 200
11822983 1,8 mL 12 mm 8-425 paquete de 200
11852983 4 ml 15 mm 13-425 200 PCS
11812993 24 ml 23 mm 20-400 paquete de 200
11892983 12 ml 19 mm 15-425 paquete de 200
11802993 16 ml 21 mm 18-400 paquete de 200
11832983 2 ml 12 mm 8-425 paquete de 200
11872983 8 ml 17 mm 15-425 paquete de 200
13 options
Código de producto. 11832993
Marca: DWK Life Sciences 608122870
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 25 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 6,76 dr.
Tamaño del tapón 24-400
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 70 mm