Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca sin tapones Kimble™ Clear
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5,4 dr. |
| Tamaño del tapón | 24-400 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase A |
| Altura (métrico) | 57 mm |