Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca sin tapones Kimble™ Clear
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase A |
| Tamaño del tapón | 8-425 |